Tlačiť
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303206-1G PC303206-250MG
APOSPC303206-1GEA 899.26 EUR
APOSPC303206-1G APOSPC303206-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂Cl₂F₃NO
Mw: 256.009 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28054210
Číslo CAS: 1706458-14-1
OSN: 3439
ADR: 6.1 III