Tlačiť
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303205-1G PC303205-250MG
APOSPC303205-1GEA 899.26 EUR
APOSPC303205-1G APOSPC303205-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)aniline 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄Cl₂F₃NO
Mw: 246.014 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28054197
Číslo CAS: 1706430-28-5