Tlačiť
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303202-1G PC303202-250MG
APOSPC303202-1GEA 991.98 EUR
APOSPC303202-1G APOSPC303202-250MG
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂Cl₃F₅O₂S₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28054216
Číslo CAS: 1706430-41-2
OSN: 3265
ADR: 8,III