Tlačiť
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303197-1G PC303197-250MG
APOSPC303197-1GEA 872.82 EUR
APOSPC303197-1G APOSPC303197-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrCl₂F₃
Mw: 307.923 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28103368
Číslo CAS: 1823323-67-6
OSN: 3265
ADR: 8 III