Tlačiť
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303196-1G PC303196-250MG
APOSPC303196-1GEA 874.05 EUR
APOSPC303196-1G APOSPC303196-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrCl₂F₃O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28054207
Číslo CAS: 1706435-11-1
OSN: 3265
ADR: 8,III