Tlačiť
2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303191-1G PC303191-250MG
APOSPC303191-1GEA 795.83 EUR
APOSPC303191-1G APOSPC303191-250MG
2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₇ClF₃NO
Mw: 225.595 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27986849
Číslo CAS: 1706436-22-7
OSN: 2810
ADR: 6.1 III