Tlačiť
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303188-1G PC303188-250MG
APOSPC303188-1GEA 689.93 EUR
APOSPC303188-1G APOSPC303188-250MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12827565
Číslo CAS: 132481-85-7
OSN: 3265
ADR: 8,II