Tlačiť
3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303184-1G PC303184-250MG
APOSPC303184-1GEA 772.16 EUR
APOSPC303184-1G APOSPC303184-250MG
3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂Cl₃FO₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28054224
Číslo CAS: 1706436-29-4
OSN: 1760
ADR: 8,III