Tlačiť
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303183-1G PC303183-250MG
APOSPC303183-1GEA 771.08 EUR
APOSPC303183-1G APOSPC303183-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec: C₈H₄Cl₂F₃NO₂
Mw: 274.024 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28054196
Číslo CAS: 1706435-10-0