Tlačiť
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303181-1G PC303181-250MG
APOSPC303181-1GEA 772.16 EUR
APOSPC303181-1G APOSPC303181-250MG
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06637310
Číslo CAS: 612541-12-5
OSN: 1759
ADR: 8,III