Tlačiť
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-3-(chlorosulphonyl)benzotrifluoride
PC303179-1G PC303179-250MG
APOSPC303179-1GEA 502.61 EUR
APOSPC303179-1G APOSPC303179-250MG
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185469
Číslo CAS: 1214346-10-7
OSN: 3265
ADR: 8,II