Tlačiť
2,3-Dichloro-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303177-1G PC303177-250MG
APOSPC303177-1GEA 771.08 EUR
APOSPC303177-1G APOSPC303177-250MG
2,3-Dichloro-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂Cl₃FO₂S
Mw: 263.501 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28054218
Číslo CAS: 1706446-66-3
OSN: 1760
ADR: 8 III