Tlačiť
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303175-1G PC303175-250MG
APOSPC303175-1GEA 746.89 EUR
APOSPC303175-1G APOSPC303175-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₇BrF₄
Mw: 271.049 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28054202
Číslo CAS: 1706438-98-3
OSN: 1760
ADR: 8 II