Tlačiť
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303173-1G PC303173-250MG
APOSPC303173-1GEA 580.41 EUR
APOSPC303173-1G APOSPC303173-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅Cl₂F₃O₂
Mw: 261.025 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28054206
Číslo CAS: 1706458-54-9