Tlačiť
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303172-1G PC303172-250MG
APOSPC303172-1GEA 719.41 EUR
APOSPC303172-1G APOSPC303172-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₉H₅Cl₂F₃O₂
Mw: 273.036 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28103364
Číslo CAS: 1823541-26-9