Tlačiť
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303171-1G PC303171-250MG
APOSPC303171-1GEA 707.39 EUR
APOSPC303171-1G APOSPC303171-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₂Cl₃F₃O₂
Mw: 293.454 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28054195
Číslo CAS: 1706458-00-5