Tlačiť
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC303169-1G PC303169-250MG
APOSPC303169-1GEA 707.39 EUR
APOSPC303169-1G APOSPC303169-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₈F₄O
Mw: 208.153 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28103363
Číslo CAS: 1824048-70-5