Tlačiť
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303167-1G PC303167-250MG
APOSPC303167-1GEA 668.67 EUR
APOSPC303167-1G APOSPC303167-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₂Cl₃F₃O
Mw: 277.455 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28054199
Číslo CAS: 1706458-07-2