Tlačiť
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303163-1G PC303163-250MG
APOSPC303163-1GEA 655.44 EUR
APOSPC303163-1G APOSPC303163-250MG
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄ClF₄N
Mw: 213.56 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27986847
Číslo CAS: 105172-78-9
OSN: 2810
ADR: 6.1 III