Tlačiť
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303162-5G PC303162-1G
APOSPC303162-5GEA 654.52 EUR
APOSPC303162-5G APOSPC303162-1G
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₈H₇ClF₃NO
Mw: 225.595 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27986859
Číslo CAS: 1706461-21-3