Tlačiť
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303161-1G PC303161-250MG
APOSPC303161-1GEA 616.06 EUR
APOSPC303161-1G APOSPC303161-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₈F₄O
Mw: 208.153 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28054201
Číslo CAS: 1706458-48-1