Tlačiť
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC303158-1G PC303158-250MG
APOSPC303158-1GEA 616.06 EUR
APOSPC303158-1G APOSPC303158-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Mw: 259.009 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28054205
Číslo CAS: 1706430-32-1