Tlačiť
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303157-1G PC303157-250MG
APOSPC303157-1GEA 596.03 EUR
APOSPC303157-1G APOSPC303157-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O₃
Mw: 275.009 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD28054192
Číslo CAS: 1706458-45-8