Tlačiť
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303156-1G PC303156-250MG
APOSPC303156-1GEA 578.81 EUR
APOSPC303156-1G APOSPC303156-250MG
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₈F₄O
Mw: 208.153 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28054187
Číslo CAS: 1706457-94-4