Tlačiť
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303155-1G PC303155-250MG
APOSPC303155-1GEA 578.81 EUR
APOSPC303155-1G APOSPC303155-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
Mw: 222.136 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28103359
Číslo CAS: 1824048-54-5