Tlačiť
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC303154-1G PC303154-250MG
APOSPC303154-1GEA 578.81 EUR
APOSPC303154-1G APOSPC303154-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₆F₄O
Mw: 206.137 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28103358
Číslo CAS: 1824270-96-3