Tlačiť
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303153-1G PC303153-250MG
APOSPC303153-1GEA 563.19 EUR
APOSPC303153-1G APOSPC303153-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Mw: 259.009 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28054189
Číslo CAS: 1706458-41-4