Tlačiť
5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303150-1G PC303150-5G
APOSPC303150-1GEA 439.82 EUR
APOSPC303150-1G APOSPC303150-5G
5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₈H₇F₄NO
Mw: 209.141 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27986861
Číslo CAS: 1706430-25-2