Tlačiť
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC303145-1G PC303145-5G
APOSPC303145-1GEA 386.94 EUR
APOSPC303145-1G APOSPC303145-5G
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₆F₄O
Mw: 206.137 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28054185
Číslo CAS: 1706458-33-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 II