Tlačiť
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303138-1G PC303138-250MG
APOSPC303138-1GEA 810.74 EUR
APOSPC303138-1G APOSPC303138-250MG
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁F₃O₃
Mw: 248.198 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27986835
Číslo CAS: 1706446-17-4