Tlačiť
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303137-1G PC303137-5G
APOSPC303137-1GEA 353.7 EUR
APOSPC303137-1G APOSPC303137-5G
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
Mw: 222.136 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27986860
Číslo CAS: 1706436-25-0