Tlačiť
3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303122-1G PC303122-10G PC303122-5G
APOSPC303122-1GEA 296.03 EUR
APOSPC303122-1G APOSPC303122-10G APOSPC303122-5G
3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₈Cl₂FNO₂
Teplota tavenia: 265 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832308
Číslo CAS: 1256482-67-3