Tlačiť
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303104-5G PC303104-1G
APOSPC303104-5GEA 281.19 EUR
APOSPC303104-5G APOSPC303104-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₇F₆N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06212780
Číslo CAS: 286010-20-6
OSN: 3259
ADR: 8,III