Tlačiť
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303094-1G PC303094-250MG
APOSPC303094-1GEA 648.62 EUR
APOSPC303094-1G APOSPC303094-250MG
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₀F₃NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27986834
Číslo CAS: 1706430-20-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III