Tlačiť
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303081-10G PC303081-5G PC303081-1G
APOSPC303081-10GEA 734.86 EUR
APOSPC303081-10G APOSPC303081-5G APOSPC303081-1G
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄BrClF₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23795325
Číslo CAS: 1400991-56-1
OSN: 3265
ADR: 8,III