Tlačiť
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303072-1G PC303072-250MG
APOSPC303072-1GEA 2516.32 EUR
APOSPC303072-1G APOSPC303072-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₃S
Mw: 274.645 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18399740
Číslo CAS: 1261683-44-6