Tlačiť
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303032-10G PC303032-5G PC303032-1G
APOSPC303032-10GEA 508.71 EUR
APOSPC303032-10G APOSPC303032-5G APOSPC303032-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₉H₉BrF₂O
Mw: 251.068 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258718
Číslo CAS: 1017779-82-6