Tlačiť
5-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303006-1G PC303006-5G
APOSPC303006-1GEA 113.12 EUR
APOSPC303006-1G APOSPC303006-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
5-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832309
Číslo CAS: 704-03-0
OSN: 3265
ADR: 8,III