Tlačiť
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (4-Fluoro-3,5-dimethylphenyl)methanol
PC302994-10G PC302994-5G
APOSPC302994-10GEA 357.7 EUR
APOSPC302994-10G APOSPC302994-5G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₁FO
Mw: 154.181 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660267
Číslo CAS: 886501-76-4