Tlačiť
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302983-1G PC302983-250MG
APOSPC302983-1GEA 2519.86 EUR
APOSPC302983-1G APOSPC302983-250MG
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClF₄O₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28054250
Číslo CAS: 1706451-99-1
OSN: 1760
ADR: 8,III