Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302978-10G PC302978-5G PC302978-25G
APOSPC302978-10GEA 215.9 EUR
APOSPC302978-10G APOSPC302978-5G APOSPC302978-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₂
Mw: 226.58 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660248
Číslo CAS: 886500-89-6