Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride, tech
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302977-10G PC302977-5G PC302977-1G
APOSPC302977-10GEA 462.25 EUR
APOSPC302977-10G APOSPC302977-5G APOSPC302977-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride, tech
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Mw: 259.009 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660239
Číslo CAS: 886500-55-6