Tlačiť
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (E)-3-(4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC302970-10G PC302970-5G PC302970-1G
APOSPC302970-10GEA 462.25 EUR
APOSPC302970-10G APOSPC302970-5G APOSPC302970-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆ClF₃O₂
Mw: 250.602 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06205746
Číslo CAS: 773132-29-9