Tlačiť
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302954-1G PC302954-5G PC302954-10G
APOSPC302954-1GEA 205.49 EUR
APOSPC302954-1G APOSPC302954-5G APOSPC302954-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄N
Mw: 203.136 g/mol
Teplota tavenia: 27…29 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832250
Číslo CAS: 1000526-58-8
OSN: 3439
ADR: 6.1 III