Tlačiť
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxycinnamic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302951-10G PC302951-5G
APOSPC302951-10GEA 462.25 EUR
APOSPC302951-10G APOSPC302951-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxycinnamic acid
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₈ClFO₃
Mw: 230.62 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116009
Číslo CAS: 886501-39-9