Tlačiť
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302947-10G PC302947-5G
APOSPC302947-10GEA 0 EUR
APOSPC302947-10G APOSPC302947-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Mw: 259.009 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660307
Číslo CAS: 886503-20-4