Tlačiť
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302943-1G PC302943-5G
APOSPC302943-1GEA 205.78 EUR
APOSPC302943-1G APOSPC302943-5G
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₃F₂NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27986843
Číslo CAS: 1706435-04-2
OSN: 3439
ADR: 6.1,III