Tlačiť
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302926-10G PC302926-5G PC302926-1G
APOSPC302926-10GEA 0 EUR
APOSPC302926-10G APOSPC302926-5G APOSPC302926-1G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₁₀H₅ClF₆O₂
Mw: 306.589 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00729119
Číslo CAS: 886503-47-5