Tlačiť
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302908-10G PC302908-5G PC302908-1G
APOSPC302908-10GEA 328.92 EUR
APOSPC302908-10G APOSPC302908-5G APOSPC302908-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅ClF₃N
Teplota tavenia: 56…59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115991
Číslo CAS: 22902-81-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III