Tlačiť
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC302906-10G PC302906-5G
APOSPC302906-10GEA 462.25 EUR
APOSPC302906-10G APOSPC302906-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅Cl₂F₃O
Mw: 245.026 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660274
Číslo CAS: 886501-93-5